Print…
EPI-001 ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1380-5MG E1380-25MG
TCIAE1380-5MGEA 66 EUR
TCIAE1380-5MG TCIAE1380-25MG
EPI-001 ≥98.0% (por GC)
EPI-001
Fórmula: C₂₁H₂₇ClO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683414
Número CAS: 227947-06-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %