Print…
(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1379-1G E1379-5G
TCIAE1379-1GEA 81 EUR
TCIAE1379-1G TCIAE1379-5G
(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₃
Número MDL : MFCD16039335
Número CAS: 37674-57-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %