Print…
4-Ethynylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4-Ethynylphenyl)methanol
E1377-1G E1377-5G
TCIAE1377-1GEA 70 EUR
TCIAE1377-1G TCIAE1377-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Ethynylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 66°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664205
Número CAS: 10602-04-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C