Print…
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1375-1G E1375-5G
TCIAE1375-1GEA 36 EUR
TCIAE1375-1G TCIAE1375-5G
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD11045783
Número CAS: 58012-34-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %