Print…
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-(trimethylsilyl)benzene, 4-(Trimethylsilyl)phenylacetylene
E1362-1G E1362-5G
TCIAE1362-1GEA 100 EUR
TCIAE1362-1G TCIAE1362-5G
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(4-Ethynylphenyl)trimethylsilane
Fórmula: C₁₁H₁₄Si
Peso Molecular: 174.32 g/mol
Ponto de ebulição: 75°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD26394823
Número CAS: 16116-92-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %