Print…
Etofibrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl Nicotinate, Nicotinic acid 2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl ester, 2-((2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl)oxy)ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl ester, 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl 3-Pyridinecarboxylate
E1359-50MG E1359-250MG
TCIAE1359-50MGEA 104 EUR
TCIAE1359-50MG TCIAE1359-250MG
Etofibrate ≥98.0% (por GC)
Etofibrate
Fórmula: C₁₈H₁₈ClNO₅
Ponto de ebulição: 214°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00865727
Número CAS: 31637-97-5
EINECS: 250-743-1
Merck Index: 14,03877
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C