Print…
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Ethyl-1H-benzimidazole
E1358-5G E1358-25G
TCIAE1358-5GEA 56 EUR
TCIAE1358-5G TCIAE1358-25G
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Peso Molecular: 146.1900 g/mol
Número MDL : MFCD00022684
Número CAS: 1848-84-6
EINECS: 217-433-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C