Print…
4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(2-Ethylhexyl)-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-[4-(2-Ethylhexyl)-2-thienyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
E1355-1G E1355-5G
TCIAE1355-1GEA 130 EUR
TCIAE1355-1G TCIAE1355-5G
4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Fórmula: C₁₈H₃₁BO₂S
Peso Molecular: 322.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1224430-50-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %