Print…
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
E1353-1G E1353-5G
TCIAE1353-1GEA 41 EUR
TCIAE1353-1G TCIAE1353-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₁₀H₄F₆
Peso Molecular: 238.13 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Ponto de Inflamação: 44°C
Número MDL : MFCD01861850
Número CAS: 88444-81-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %