Print…
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluorophenylacetylene
E1352-1G E1352-5G
TCIAE1352-1GEA 70 EUR
TCIAE1352-1G TCIAE1352-5G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Fórmula: C₈H₄F₂
Ponto de Inflamação: 33°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039982
Número CAS: 151361-87-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %