Print…
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
E1346-1G E1346-5G
TCIAE1346-1GEA 68 EUR
TCIAE1346-1G TCIAE1346-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₄
Peso Molecular: 276.136 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03453659
Número CAS: 195062-62-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %