Print…
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene, 1-Ethoxy-4-(p-tolylethynyl)benzene
E1342-1G E1342-5G
TCIAE1342-1GEA 35 EUR
TCIAE1342-1G TCIAE1342-5G
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethoxy-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene
Fórmula: C₁₇H₁₆O
Número MDL : MFCD01817758
Número CAS: 116903-46-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C