Print…
(Ethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyltriphenylphosphonium chloride
E1336-100G E1336-25G
TCIAE1336-100GEA 86 EUR
TCIAE1336-100G TCIAE1336-25G
(Ethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(Ethyl)triphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₀H₂₀ClP
Número MDL : MFCD00044699
Número CAS: 896-33-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C