Print…
(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acrylic acid (5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
E1334-100G E1334-500G
TCIAE1334-100GEA 95 EUR
TCIAE1334-100G TCIAE1334-500G
(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄
Peso Molecular: 200.23 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Número MDL : MFCD28046653
Número CAS: 66492-51-1
EINECS: 266-380-7
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706215d946c2489b07a965028d9b341a7cd7d1bc&vid=706215d946c2489b07a965028d9b341a7cd7d1bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0