Print…
1-Fluoro-3-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Fluorophenyl)ethyne, 3-Fluorophenylacetylene, (3-Fluorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-3-fluorobenzene
E1332-5G E1332-25G
TCIAE1332-5GEA 66 EUR
TCIAE1332-5G TCIAE1332-25G
1-Fluoro-3-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-3-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de ebulição: 40°C
Ponto de Inflamação: 32°C
Número MDL : MFCD03093798
Número CAS: 2561-17-3
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6b971254fe42753e1ba5d9992484c5a76c1974&vid=4f6b971254fe42753e1ba5d9992484c5a76c1974&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %