Print…
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
E1324-200MG E1324-1G
TCIAE1324-200MGEA 96 EUR
TCIAE1324-200MG TCIAE1324-1G
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Fórmula: C₃₂H₄₇B₂NO₄
Peso Molecular: 531.35 g/mol
Número MDL : MFCD23703117
Número CAS: 476360-83-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %