Print…
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate, 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic acid Ethyl ester
E1314-1G E1314-5G
TCIAE1314-1GEA 65 EUR
TCIAE1314-1G TCIAE1314-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Fórmula: C₇H₁₄F₂O₂Si
Ponto de ebulição: 55°C
Número MDL : MFCD04973092
Número CAS: 205865-67-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=926e1403fdbb5887c47ba9e5595c702e5481b8c3&vid=926e1403fdbb5887c47ba9e5595c702e5481b8c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %