Print…
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1-Ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphonium bromide
E1300-25G E1300-5G
TCIAE1300-25GEA 95 EUR
TCIAE1300-25G TCIAE1300-5G
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₃H₂₄BrO₂P
Peso Molecular: 443.33 g/mol
Número MDL : MFCD00031605
Número CAS: 30018-16-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %