Print…
Ethyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1273-5G E1273-25G
TCIAE1273-5GEA 25 EUR
TCIAE1273-5G TCIAE1273-25G
Ethyl-2-iodobenzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-iodobenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Ponto de ebulição: 165°C
Número MDL : MFCD00051796
Número CAS: 1829-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&vid=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %