Print…
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1264-1G E1264-5G
TCIAE1264-1GEA 84 EUR
TCIAE1264-1G TCIAE1264-5G
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Fórmula: C₂₃H₂₃F
Número MDL : MFCD01830216
Número CAS: 95759-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c641da4a6bf4c5d1f4a3fa13f150fd503741cc19&vid=c641da4a6bf4c5d1f4a3fa13f150fd503741cc19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 69.0 to 133.0 deg-C