Print…
1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Ethylamino-2-propanol
E1244-5ML E1244-25ML
TCIAE1244-5MLEA 88 EUR
TCIAE1244-5ML TCIAE1244-25ML
1-(Ethylamino)propan-2-ol ≥97.0% (por análise titulométrica)
1-(Ethylamino)propan-2-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.17 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Fusão: 14°C
Número MDL : MFCD00082193
Número CAS: 40171-86-6
EINECS: 254-821-6
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee0a36d31659b2840ce0e0357fe1a6aa671b13df&vid=ee0a36d31659b2840ce0e0357fe1a6aa671b13df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %