Print…
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1240-1G E1240-5G
TCIAE1240-1GEA 49 EUR
TCIAE1240-1G TCIAE1240-5G
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Ethyl-2-methylpyridinium bromide
Fórmula: C₈H₁₂BrN
Número MDL : MFCD01208017
Número CAS: 32353-50-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=336fd2bad83536cc253ea89efd242615956a5389&vid=336fd2bad83536cc253ea89efd242615956a5389&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %