Print…
(2-Ethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1234-1G E1234-5G
TCIAE1234-1GEA 21 EUR
TCIAE1234-1G TCIAE1234-5G
(2-Ethoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH
Número MDL : MFCD00016824
Número CAS: 70289-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d20027b0bf741e0ce59a1305fd61be08517a167&vid=2d20027b0bf741e0ce59a1305fd61be08517a167&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C