Print…
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1230-1G E1230-5G
TCIAE1230-1GEA 65 EUR
TCIAE1230-1G TCIAE1230-5G
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Fórmula: C₁₇H₂₄F₂O
Número MDL : MFCD11053400
Número CAS: 174350-05-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87879108f8daf05f7437b1e0588c9c26633223b3&vid=87879108f8daf05f7437b1e0588c9c26633223b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 57.0 to 62.0 deg-C