Print…
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1229-5G E1229-25G
TCIAE1229-5GEA 35 EUR
TCIAE1229-5G TCIAE1229-25G
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene
Fórmula: C₈H₈F₂
Ponto de Inflamação: 31°C
Número MDL : MFCD10000628
Número CAS: 117358-52-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8648fb01223953623dc6f572d24deb23aadd4ae9&vid=8648fb01223953623dc6f572d24deb23aadd4ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %