Print…
Ethyl (Benzyloxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1225-1G E1225-5G
TCIAE1225-1GEA 36 EUR
TCIAE1225-1G TCIAE1225-5G
Ethyl (Benzyloxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (Benzyloxy)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 287°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06204614
Número CAS: 32122-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ed23c97a6105e75743ba90feaff6b3aa2344c0&vid=a5ed23c97a6105e75743ba90feaff6b3aa2344c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0