Print…
Ethylenediammonium diiodide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethylenediamine dihydroiodide
E1222-1G E1222-5G
TCIAE1222-1GEA 32 EUR
TCIAE1222-1G TCIAE1222-5G
Ethylenediammonium diiodide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Ethylenediammonium diiodide
Fórmula: C₂H₁₀I₂N₂
Número MDL : MFCD00035535
Número CAS: 5700-49-2
EINECS: 227-186-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %