Print…
Ethylenediamine dihydrobromide ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1221-1G E1221-5G
TCIAE1221-1GEA 56 EUR
TCIAE1221-1G TCIAE1221-5G
Ethylenediamine dihydrobromide ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Ethylenediamine dihydrobromide
Fórmula: C₂H₈N₂·₂HBr
Ponto de Fusão: 350°C
Número CAS: 624-59-9
EINECS: 210-853-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %