Print…
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
E1215-5G E1215-25G
TCIAE1215-5GEA 53 EUR
TCIAE1215-5G TCIAE1215-25G
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Peso Molecular: 172.21 g/mol
Número MDL : MFCD00619079
Número CAS: 5398-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb3d195c21c75974fd4d5bbb6dc4a9568baebf0&vid=fbb3d195c21c75974fd4d5bbb6dc4a9568baebf0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C