Print…
Ethyl-6-aminopicolinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-Aminopicolinate, Ethyl 6-Aminopyridine-2-carboxylate, 6-Aminopicolinic acid ethyl ester, Ethyl 6-aminopicolinate
E1213-1G E1213-5G
TCIAE1213-1GEA 57 EUR
TCIAE1213-1G TCIAE1213-5G
Ethyl-6-aminopicolinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-6-aminopicolinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.1800 g/mol
Número MDL : MFCD01009842
Número CAS: 69142-64-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C