Print…
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid, 1-(Ethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
E1208-1G E1208-5G
TCIAE1208-1GEA 27 EUR
TCIAE1208-1G TCIAE1208-5G
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD07339354
Número CAS: 118133-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce94bbffa456f39138755102d291a71694ceb5d6&vid=ce94bbffa456f39138755102d291a71694ceb5d6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C