Print…
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-chloroquinoline-3-carboxylate
E1201-1G E1201-200MG
TCIAE1201-1GEA 161 EUR
TCIAE1201-1G TCIAE1201-200MG
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO₂
Peso Molecular: 235.67 g/mol
Ponto de ebulição: 129°C
Número MDL : MFCD00173407
Número CAS: 13720-94-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C