Print…
Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1198-5G E1198-25G
TCIAE1198-5GEA 45 EUR
TCIAE1198-5G TCIAE1198-25G
Ethyl 2-Iodopropionate ≥97.0% (por GC)
Ethyl 2-Iodopropionate
Fórmula: C₅H₉IO₂
Ponto de ebulição: 79°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02258628
Número CAS: 31253-08-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %