Print…
Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutanoate, 4-Oxo-4-(p-tolyl)butyric acid ethyl ester, Ethyl 4-oxo-4-(p-tolyl)butanoate, 4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutanoic acid ethyl ester, Ethyl 4-Oxo-4-(p-tolyl)butyrate
E1195-1G E1195-5G
TCIAE1195-1GEA 120 EUR
TCIAE1195-1G TCIAE1195-5G
Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate
Fórmula: C₁₃H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 178°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00266564
Número CAS: 6942-61-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C