Print…
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E1193-1G E1193-5G
TCIAE1193-1GEA 26 EUR
TCIAE1193-1G TCIAE1193-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₈H₈F₂O₂
Número MDL : MFCD07368025
Número CAS: 126163-56-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5c3174063531258e4174d5d333caa916808834f&vid=a5c3174063531258e4174d5d333caa916808834f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C