Print…
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1182-1G E1182-5G
TCIAE1182-1GEA 29 EUR
TCIAE1182-1G TCIAE1182-5G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Ponto de ebulição: 233°C
Ponto de Fusão: 28°C
Número MDL : MFCD00626873
Número CAS: 20582-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d5b0da03ec6d7e3a51ff9039af0a990e74fa70&vid=03d5b0da03ec6d7e3a51ff9039af0a990e74fa70&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %