Print…
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
E1179-5G E1179-25G
TCIAE1179-5GEA 35 EUR
TCIAE1179-5G TCIAE1179-25G
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Peso Molecular: 185.22 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Número MDL : MFCD00087563
Número CAS: 51145-57-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %