Print…
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
E1175-200MG E1175-1G
TCIAE1175-200MGEA 36 EUR
TCIAE1175-200MG TCIAE1175-1G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL : MFCD03839985
Número CAS: 171290-52-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C