Print…
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
E1170-1G E1170-5G
TCIAE1170-1GEA 66 EUR
TCIAE1170-1G TCIAE1170-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (por GC)
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₉H₅F₃O
Peso Molecular: 186.13 g/mol
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD03094333
Número CAS: 160542-02-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %