1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
E1169-1G
E1169-5G
TCIAE1169-1GEA
133
EUR
TCIAE1169-1G
TCIAE1169-5G
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (por GC)
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
Fórmula:
C₈H₄F₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD02093726 Número CAS: 302912-34-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |