Print…
Eprosartan Mesylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Eprosartan methanesulphonate, (E)-4-((2-Butyl-5-(2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid methanesulphonic acid salt
E1161-200MG E1161-1G
TCIAE1161-200MGEA 66 EUR
TCIAE1161-200MG TCIAE1161-1G
Eprosartan Mesylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Eprosartan Mesylate
Fórmula: C₂₃H₂₄N₂O₄S·CH₄O₃S
Número MDL : MFCD08141807
Número CAS: 144143-96-4
Merck Index: 14,03635
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C