Print…
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
E1159-5G E1159-25G
TCIAE1159-5GEA 93 EUR
TCIAE1159-5G TCIAE1159-25G
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Fórmula: C₇H₉NO₄S
Número MDL : MFCD00010414
Número CAS: 64987-08-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C