Print…
L-Glutamic acid 5-ethyl ester ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Ethyl L-Glutamate, L-Glutamic acid 5-Ethyl ester, H-Glu(OEt)-OH
E1155-5G E1155-25G
TCIAE1155-5GEA 22 EUR
TCIAE1155-5G TCIAE1155-25G
L-Glutamic acid 5-ethyl ester ≥97.0% (por análise titulométrica)
L-Glutamic acid 5-ethyl ester
Fórmula: C₇H₁₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037217
Número CAS: 1119-33-1
EINECS: 214-274-6
Merck Index: 14,04470
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (C=1,H2O)