Print…
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
E1154-1G E1154-5G
TCIAE1154-1GEA 46 EUR
TCIAE1154-1G TCIAE1154-5G
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₆Cl₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 145°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09910281
Número CAS: 51940-64-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C