Print…
Ethyl 2-aminonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-aminonicotinate
E1146-1G E1146-5G
TCIAE1146-1GEA 21 EUR
TCIAE1146-1G TCIAE1146-5G
Ethyl 2-aminonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2-aminonicotinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD01569452
Número CAS: 13362-26-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C