Print…
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1142-1G E1142-5G
TCIAE1142-1GEA 38 EUR
TCIAE1142-1G TCIAE1142-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 271°C
Número MDL : MFCD00173406
Número CAS: 26892-90-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %