Print…
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
E1139-200MG E1139-1G
TCIAE1139-200MGEA 24 EUR
TCIAE1139-200MG TCIAE1139-1G
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂S
Número MDL : MFCD01829801
Número CAS: 4815-34-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C