Print…
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 5-Aminobenzofuran-2-carboxylate, Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate, 5-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
E1138-1G E1138-5G
TCIAE1138-1GEA 30 EUR
TCIAE1138-1G TCIAE1138-5G
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso Molecular: 205.22 g/mol
Número MDL : MFCD08275091
Número CAS: 174775-48-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C