Print…
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-amino-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 3-Aminoisonicotinate, 3-Aminoisonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 3-Aminopyridine-4-carboxylate, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
E1137-1G E1137-5G
TCIAE1137-1GEA 49 EUR
TCIAE1137-1G TCIAE1137-5G
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD03788270
Número CAS: 14208-83-4
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C