Print…
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dimethyl-7-ethylaminocoumarin, 7-(Ethylamino)-4,6-dimethyl-2H-chromen-2-one, Coumarin 450, Coumarin 2
E1132-200MG E1132-1G
TCIAE1132-200MGEA 36 EUR
TCIAE1132-200MG TCIAE1132-1G
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (por GC)
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₂
Peso Molecular: 217.2637 g/mol
Número MDL : MFCD00006860
Número CAS: 26078-25-1
EINECS: 247-446-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C